Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskiltrulle uden tekst - Advarsel: Biologisk fare
Artikelnummer. 15956475 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
43 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15956475 43 x 50 mm Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 15956475 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 827648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 DKK
    1005.54 DKK / Pakke med 250
    Spare 74.46 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Sikkerhedsskilt til fareidentifikation.
  • Skilte i overensstemmelse med ISO 7010
  • Forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen
Tekniske data
Alternativt varenummer PIC W009- Tri 050-PE-ROLL/1
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Klæbende type Permanent akryl
Form Trekantet
Dimensioner (L x B) 43 x 50 mm
Farve Sort på Gul