Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt 'Brandalarm blinkende lys'
Artikelnummer. 17861765 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen, PVC
Form:
L-formet
V-formet
Stil:
Klasse B
Klasse C
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Form Stil
17861765 Polypropylen, PVC L-formet Klasse C
17831795 Polypropylen, PVC V-formet Klasse C
17821795 Polypropylen, PVC L-formet Klasse B
17841765 Polypropylen, PVC V-formet Klasse B
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17861765 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 311226
Forventet forsendelse: 23-11-2026
ISO Sikkerhedsskilt med blinkende brandalarm og flammer.
  • For at indikere en enhed, der blinker for at angive, at brandalarmen er aktiveret
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klasse B
Alternativt varenummer F/F018/NT/BIPVC-PHOLUMB-151X151-1
Slutte Glans
Materiale Polypropylen, PVC
Mængde 1 Tegn
Stil Klasse C
Monteringstype Overflademontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Højde (engelsk) 5,94 tommer
Bredde (engelsk) 5,94''
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +66 °C
Form L-formet
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +150 °F
Sprog Universel
Dimensioner (L x B) 151 x 151 mm
Vist tekst Brandalarm blinkende lys
Produkttype Sikkerhedsskilt
Farve Fotoluminescerende på rød