Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt 'Brandalarm blinkende lys'
Materiale:
Polypropylen, PVC
Form:
L-formet
V-formet
Stil:
Klasse B
Klasse C
Beskrivelse
- For at indikere en enhed, der blinker for at angive, at brandalarmen er aktiveret
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Klasse C |
| Alternativt varenummer | F/F018/NT/VPVC-PHOLUMC-151X151-1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Mængde | 1 Tegn |
| Stil | Klasse B |
| Monteringstype | Overflademontering |
| Til brug med (applikation) | Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation |
| Højde (engelsk) | 5,94 tommer |
| Bredde (engelsk) | 5,94'' |
| Vis mere |