Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt - Desinficér dine hænder, universel
Artikelnummer. 30280545 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Polyester
Polypropylen
Diameter (metrisk):
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
500 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Diameter (metrisk)
30280545 Polypropylen 400 mm
30280495 Aluminium 150 mm
30280533 Aluminium 200 mm
30280531 Aluminium 315 mm
30280476 Polyester 500 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30280545 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 322235
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tegn for at angive, at hænderne skal desinficeres.
  • Skilt overholder 7010 ISO
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010; I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Alternativt varenummer M/M061/NT/PP-DIA400-1
Grad M061
Materiale Polypropylen
Mængde 1 hv.
Diameter (engelsk) 15,75 tommer
Diameter (metrisk) 400 mm
Monteringstype Overflademontering, Vægmontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Tykkelse 1.55 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Sprog Universel
Produkttype Personligt hygiejneskilt
Farve Hvid på blå