Få mere at vide
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Universal
Beskrivelse
- Sign compliant to ISO 7010
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternativt varenummer | M/M061/NT/FLO-DIA500-1 |
| Grad | M061 |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 Ea. |
| Diameter (metrisk) | 500 mm |
| Monteringstype | Surface Mount, Wall Mount |
| Til brug med (applikation) | Floor Marking |
| Tykkelse | 0.28 mm |
| Form | Round |
| Vis mere |