Få mere at vide
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Pictogram
Artikelnummer. 30280573
Skift visning
Materiale:
Lamineret polyester
Polypropylen
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Diameter (metrisk)
30280573 Polypropylen 315 mm
30280574 Lamineret polyester 50 mm
30280430 Lamineret polyester 100 mm
30280421 Lamineret polyester 150 mm
30280482 Lamineret polyester 200 mm
30280438 Lamineret polyester 315 mm
30280554 Polypropylen 150 mm
30280463 Polypropylen 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30280573 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 322234
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sign to signify that hands must be disinfected. Universal pictogram with no text.
  • Sign compliant to ISO 7010
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt varenummer M/M061/NT/PP-DIA315-1
Grad M061
Materiale Polypropylen
Mængde 1 Ea.
Diameter (engelsk) 12.4 in.
Diameter (metrisk) 315 mm
Monteringstype Surface Mount, Wall Mount
Til brug med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Tykkelse 1.55 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +120°C
Form Round
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +248°F
Sprog Universal
Produkttype Personal Hygiene Sign
Farve White on Blue