Få mere at vide
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, German
Beskrivelse
- Sign compliant to ISO 7010
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternativt varenummer | M/M061/DE453/ALU-450x150-1 |
| Grad | M061 |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 1 Ea. |
| Monteringstype | Surface Mount, Wall Mount |
| Til brug med (applikation) | Facility Identification, Safety Identification |
| Højde (engelsk) | 5.91 in. |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Tykkelse | 1 mm |
| Vis mere |