Få mere at vide
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, German
Artikelnummer. 30280585
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminium
Lamineret polyester
Polypropylen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale
30280585 450 x 150 mm Aluminium
30280478 150 x 50 mm Lamineret polyester
30280500 297 x 105 mm Lamineret polyester
30280563 450 x 150 mm Lamineret polyester
30280502 600 x 200 mm Lamineret polyester
30280414 148 x 210 mm Lamineret polyester
30280431 210 x 297 mm Lamineret polyester
30280460 297 x 420 mm Lamineret polyester
30280486 150 x 50 mm Polypropylen
30280578 297 x 105 mm Polypropylen
30280564 450 x 150 mm Polypropylen
30280428 600 x 200 mm Polypropylen
30280451 148 x 210 mm Polypropylen
30280514 210 x 297 mm Polypropylen
30280568 297 x 420 mm Polypropylen
30280429 150 x 50 mm Aluminium
30280527 297 x 105 mm Aluminium
30280487 148 x 210 mm Aluminium
30280550 210 x 297 mm Aluminium
30280490 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30280585 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 322295
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in German.
  • Sign compliant to ISO 7010
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt varenummer M/M061/DE453/ALU-450x150-1
Grad M061
Materiale Aluminium
Mængde 1 Ea.
Monteringstype Surface Mount, Wall Mount
Til brug med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Højde (engelsk) 5.91 in.
Højde (metrisk) 150 mm
Tykkelse 1 mm
Bredde (engelsk) 17.72 in.
Bredde (metrisk) 450 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +140°C
Form Rectangular
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +284°F
Sprog German
Dimensioner (L x B) 450 x 150 mm
Vist tekst Hände desinfizieren
Produkttype Personal Hygiene Sign
Farve White on Blue