Få mere at vide
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, French
Artikelnummer. 30280582
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminium
Lamineret polyester
Polypropylen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale
30280582 150 x 50 mm Lamineret polyester
30280506 297 x 105 mm Lamineret polyester
30280516 450 x 150 mm Lamineret polyester
30280466 600 x 200 mm Lamineret polyester
30280492 148 x 210 mm Lamineret polyester
30280532 210 x 297 mm Lamineret polyester
30280588 297 x 420 mm Lamineret polyester
30280497 150 x 50 mm Polypropylen
30280546 297 x 105 mm Polypropylen
30280423 450 x 150 mm Polypropylen
30280592 600 x 200 mm Polypropylen
30280537 148 x 210 mm Polypropylen
30280577 210 x 297 mm Polypropylen
30280435 297 x 420 mm Polypropylen
30280510 150 x 50 mm Aluminium
30280583 297 x 105 mm Aluminium
30280468 450 x 150 mm Aluminium
30280524 148 x 210 mm Aluminium
30280596 210 x 297 mm Aluminium
30280457 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30280582 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 322259
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in French.
  • Sign compliant to ISO 7010
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt varenummer M/M061/FR807/PE-150x50-1
Slutte Gloss
Grad M061
Materiale Lamineret polyester
Mængde 1 Ea.
Monteringstype Surface Mount, Wall Mount
Til brug med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Højde (engelsk) 1.97 in.
Højde (metrisk) 50 mm
Tykkelse 0.1 mm
Bredde (engelsk) 5.91 in.
Bredde (metrisk) 150 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +110°C
Form Rectangular
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +230°F
Sprog French
Dimensioner (L x B) 150 x 50 mm
Vist tekst Désinfectez vos mains
Produkttype Personal Hygiene Sign
Farve White on Blue