Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt - Desinficér dine hænder, engelsk
Artikelnummer. 30280594 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminium
Lamineret polyester
Polypropylen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale
30280594 600 x 200 mm Polypropylen
30280474 150 x 50 mm Lamineret polyester
30280525 297 x 105 mm Lamineret polyester
30280590 450 x 150 mm Lamineret polyester
30280422 600 x 200 mm Lamineret polyester
30280528 148 x 210 mm Lamineret polyester
30280441 210 x 297 mm Lamineret polyester
30280493 297 x 420 mm Lamineret polyester
30280539 150 x 50 mm Polypropylen
30280591 297 x 105 mm Polypropylen
30280480 450 x 150 mm Polypropylen
30280448 148 x 210 mm Polypropylen
30280547 210 x 297 mm Polypropylen
30280420 297 x 420 mm Polypropylen
30280427 150 x 50 mm Aluminium
30280450 297 x 105 mm Aluminium
30280489 450 x 150 mm Aluminium
30280501 148 x 210 mm Aluminium
30280540 210 x 297 mm Aluminium
30280561 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30280594 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 322249
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tegn for at angive, at hænderne skal desinficeres. Teksten er på engelsk.
  • Skilt overholder 7010 ISO
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010; I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Alternativt varenummer M/M061/EN593/PP-600x200-1
Grad M061
Materiale Polypropylen
Mængde 1 hv.
Monteringstype Overflademontering, Vægmontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Højde (engelsk) 7,87 tommer
Højde (metrisk) 200 mm
Tykkelse 1.55 mm
Bredde (engelsk) 23,62 tommer
Bredde (metrisk) 600 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Form Rektangulær
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Sprog Dansk
Dimensioner (L x B) 600 x 200 mm
Vist tekst Desinficér dine hænder
Produkttype Personligt hygiejneskilt
Farve Hvid på blå