Få mere at vide
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, English
Artikelnummer. 30280474
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminium
Lamineret polyester
Polypropylen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale
30280474 150 x 50 mm Lamineret polyester
30280525 297 x 105 mm Lamineret polyester
30280590 450 x 150 mm Lamineret polyester
30280422 600 x 200 mm Lamineret polyester
30280528 148 x 210 mm Lamineret polyester
30280441 210 x 297 mm Lamineret polyester
30280493 297 x 420 mm Lamineret polyester
30280539 150 x 50 mm Polypropylen
30280591 297 x 105 mm Polypropylen
30280480 450 x 150 mm Polypropylen
30280594 600 x 200 mm Polypropylen
30280448 148 x 210 mm Polypropylen
30280547 210 x 297 mm Polypropylen
30280420 297 x 420 mm Polypropylen
30280427 150 x 50 mm Aluminium
30280450 297 x 105 mm Aluminium
30280489 450 x 150 mm Aluminium
30280501 148 x 210 mm Aluminium
30280540 210 x 297 mm Aluminium
30280561 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30280474 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 322239
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in English.
  • Sign compliant to ISO 7010
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt varenummer M/M061/EN593/PE-150x50-1
Slutte Gloss
Grad M061
Materiale Lamineret polyester
Mængde 1 Ea.
Monteringstype Surface Mount, Wall Mount
Til brug med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Højde (engelsk) 1.97 in.
Højde (metrisk) 50 mm
Tykkelse 0.1 mm
Bredde (engelsk) 5.91 in.
Bredde (metrisk) 150 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +110°C
Form Rectangular
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +230°F
Sprog English
Dimensioner (L x B) 150 x 50 mm
Vist tekst Disinfect your hands
Produkttype Personal Hygiene Sign
Farve White on Blue