Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt - Desinficér dine hænder, Dutch
Artikelnummer. 30280593 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminium
Lamineret polyester
Polypropylen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale
30280593 297 x 105 mm Aluminium
30280424 150 x 50 mm Lamineret polyester
30280513 297 x 105 mm Lamineret polyester
30280434 450 x 150 mm Lamineret polyester
30280402 600 x 200 mm Lamineret polyester
30280575 148 x 210 mm Lamineret polyester
30280507 210 x 297 mm Lamineret polyester
30280447 297 x 420 mm Lamineret polyester
30280471 150 x 50 mm Polypropylen
30280412 297 x 105 mm Polypropylen
30280449 450 x 150 mm Polypropylen
30280566 600 x 200 mm Polypropylen
30280512 148 x 210 mm Polypropylen
30280413 210 x 297 mm Polypropylen
30280557 297 x 420 mm Polypropylen
30280529 150 x 50 mm Aluminium
30280560 450 x 150 mm Aluminium
30280445 148 x 210 mm Aluminium
30280544 210 x 297 mm Aluminium
30280562 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30280593 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 322314
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tegn for at angive, at hænderne skal desinficeres. Teksten er på hollandsk.
  • Skilt overholder 7010 ISO
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010; I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Alternativt varenummer M/M061/NL539/ALU-297x105-1
Grad M061
Materiale Aluminium
Mængde 1 hv.
Monteringstype Overflademontering, Vægmontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Højde (engelsk) 4,13 tommer
Højde (metrisk) 105 mm
Tykkelse 1 mm
Bredde (engelsk) 11,69 tommer
Bredde (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +140 °C
Form Rektangulær
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +284 °F
Sprog Hollandsk
Dimensioner (L x B) 297 x 105 mm
Vist tekst Hånden desinfecteren
Produkttype Personligt hygiejneskilt
Farve Hvid på blå