Beskrivelse
- Skilt overholder 7010 ISO
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010; I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863 |
| Alternativt varenummer | M/M062/NT/PE-DIA150-1 |
| Slutte | Gloss |
| Grad | M062 |
| Materiale | Lamineret polyester |
| Mængde | 1 hv. |
| Diameter (engelsk) | 5,91 tommer |
| Diameter (metrisk) | 150 mm |
| Monteringstype | Overflademontering, Vægmontering |
| Til brug med (applikation) | Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation |
| Vis mere |