Få mere at vide
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Pictogram
Beskrivelse
- Sign compliant to ISO 7010
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternativt varenummer | M/M062/NT/PP-DIA315-1 |
| Grad | M062 |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 Ea. |
| Diameter (engelsk) | 12.4 in. |
| Diameter (metrisk) | 315 mm |
| Monteringstype | Surface Mount, Wall Mount |
| Til brug med (applikation) | Facility Identification, Safety Identification |
| Tykkelse | 1.55 mm |
| Vis mere |