Få mere at vide
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, German
Artikelnummer. 30280570
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminium
Lamineret polyester
Polypropylen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale
30280570 150 x 50 mm Polypropylen
30280419 150 x 50 mm Lamineret polyester
30280517 297 x 105 mm Lamineret polyester
30280405 450 x 150 mm Lamineret polyester
30280418 600 x 200 mm Lamineret polyester
30280439 148 x 210 mm Lamineret polyester
30280549 210 x 297 mm Lamineret polyester
30280485 297 x 420 mm Lamineret polyester
30280444 297 x 105 mm Polypropylen
30280530 450 x 150 mm Polypropylen
30280453 600 x 200 mm Polypropylen
30280520 148 x 210 mm Polypropylen
30280499 210 x 297 mm Polypropylen
30280461 297 x 420 mm Polypropylen
30280535 150 x 50 mm Aluminium
30280509 297 x 105 mm Aluminium
30280503 450 x 150 mm Aluminium
30280406 148 x 210 mm Aluminium
30280454 210 x 297 mm Aluminium
30280465 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30280570 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 323294
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in German.
  • Sign compliant to ISO 7010
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt varenummer M/M062/DE454/PP-150x50-1
Grad M062
Materiale Polypropylen
Mængde 1 Ea.
Monteringstype Surface Mount, Wall Mount
Til brug med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Højde (engelsk) 1.97 in.
Højde (metrisk) 50 mm
Tykkelse 1.55 mm
Bredde (engelsk) 5.91 in.
Bredde (metrisk) 150 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +120°C
Form Rectangular
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +248°F
Sprog German
Dimensioner (L x B) 150 x 50 mm
Vist tekst Oberfläche desinfizieren
Produkttype Personal Hygiene Sign
Farve White on Blue