Få mere at vide
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, French
Artikelnummer. 30280536
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminium
Lamineret polyester
Polypropylen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale
30280536 150 x 50 mm Lamineret polyester
30280515 297 x 105 mm Lamineret polyester
30280477 450 x 150 mm Lamineret polyester
30280556 600 x 200 mm Lamineret polyester
30280407 148 x 210 mm Lamineret polyester
30280521 210 x 297 mm Lamineret polyester
30280496 297 x 420 mm Lamineret polyester
30280417 150 x 50 mm Polypropylen
30280415 297 x 105 mm Polypropylen
30280436 450 x 150 mm Polypropylen
30280569 600 x 200 mm Polypropylen
30280446 148 x 210 mm Polypropylen
30280551 210 x 297 mm Polypropylen
30280541 297 x 420 mm Polypropylen
30280589 150 x 50 mm Aluminium
30280475 297 x 105 mm Aluminium
30280437 450 x 150 mm Aluminium
30280452 148 x 210 mm Aluminium
30280576 210 x 297 mm Aluminium
30280401 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30280536 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 323267
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in French.
  • Sign compliant to ISO 7010
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt varenummer M/M062/FR808/PE-150x50-1
Slutte Gloss
Grad M062
Materiale Lamineret polyester
Mængde 1 Ea.
Monteringstype Surface Mount, Wall Mount
Til brug med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Højde (engelsk) 1.97 in.
Højde (metrisk) 50 mm
Tykkelse 0.1 mm
Bredde (engelsk) 5.91 in.
Bredde (metrisk) 150 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +110°C
Form Rectangular
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +230°F
Sprog French
Dimensioner (L x B) 150 x 50 mm
Vist tekst Désinfectez la surface
Produkttype Personal Hygiene Sign
Farve White on Blue