Beskrivelse
- Skilt overholder 7010 ISO
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010; I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863 |
| Alternativt varenummer | M/M062/EN594/PP-297x105-1 |
| Grad | M062 |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 hv. |
| Monteringstype | Overflademontering, Vægmontering |
| Til brug med (applikation) | Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation |
| Højde (engelsk) | 4,13 tommer |
| Højde (metrisk) | 105 mm |
| Tykkelse | 1.55 mm |
| Vis mere |