Få mere at vide
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, English
Artikelnummer. 30280571
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminium
Lamineret polyester
Polypropylen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale
30280571 150 x 50 mm Lamineret polyester
30280464 297 x 105 mm Lamineret polyester
30280409 450 x 150 mm Lamineret polyester
30280543 600 x 200 mm Lamineret polyester
30280425 148 x 210 mm Lamineret polyester
30280481 210 x 297 mm Lamineret polyester
30280469 297 x 420 mm Lamineret polyester
30280462 150 x 50 mm Polypropylen
30280581 297 x 105 mm Polypropylen
30280555 450 x 150 mm Polypropylen
30280426 600 x 200 mm Polypropylen
30280505 148 x 210 mm Polypropylen
30280504 210 x 297 mm Polypropylen
30280458 297 x 420 mm Polypropylen
30280538 150 x 50 mm Aluminium
30280552 297 x 105 mm Aluminium
30280484 450 x 150 mm Aluminium
30280494 148 x 210 mm Aluminium
30280408 210 x 297 mm Aluminium
30280472 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30280571 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 323247
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in English.
  • Sign compliant to ISO 7010
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt varenummer M/M062/EN594/PE-150x50-1
Slutte Gloss
Grad M062
Materiale Lamineret polyester
Mængde 1 Ea.
Monteringstype Surface Mount, Wall Mount
Til brug med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Højde (engelsk) 1.97 in.
Højde (metrisk) 50 mm
Tykkelse 0.1 mm
Bredde (engelsk) 5.91 in.
Bredde (metrisk) 150 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +110°C
Form Rectangular
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +230°F
Sprog English
Dimensioner (L x B) 150 x 50 mm
Vist tekst Disinfect surface
Produkttype Personal Hygiene Sign
Farve White on Blue