Få mere at vide
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Dutch
Artikelnummer. p-200109840
Dimensioner (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminium
Lamineret polyester
Polypropylen
Artikelnummer. 30280567
Brand: Brady™ 323307
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in Dutch.
  • Sign compliant to ISO 7010
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt varenummer M/M062/NL540/PE-150x50-1
Slutte Gloss
Grad M062
Materiale Lamineret polyester
Mængde 1 Ea.
Monteringstype Surface Mount, Wall Mount
Til brug med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Højde (engelsk) 1.97 in.
Højde (metrisk) 50 mm
Tykkelse 0.1 mm
Bredde (engelsk) 5.91 in.
Bredde (metrisk) 150 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +110°C
Form Rectangular
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +230°F
Sprog Dutch
Dimensioner (L x B) 150 x 50 mm
Vist tekst Oppervlak desinfecteren
Produkttype Personal Hygiene Sign
Farve White on Blue