Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt - Desinficér overflade, hollandsk
Artikelnummer. 30280595 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminium
Lamineret polyester
Polypropylen
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale
30280595 150 x 50 mm Polypropylen
30280567 150 x 50 mm Lamineret polyester
30280467 297 x 105 mm Lamineret polyester
30280523 450 x 150 mm Lamineret polyester
30280416 600 x 200 mm Lamineret polyester
30280479 148 x 210 mm Lamineret polyester
30280526 210 x 297 mm Lamineret polyester
30280433 297 x 420 mm Lamineret polyester
30280410 297 x 105 mm Polypropylen
30280456 450 x 150 mm Polypropylen
30280587 600 x 200 mm Polypropylen
30280403 148 x 210 mm Polypropylen
30280559 210 x 297 mm Polypropylen
30280483 297 x 420 mm Polypropylen
30280459 150 x 50 mm Aluminium
30280473 297 x 105 mm Aluminium
30280542 450 x 150 mm Aluminium
30280519 148 x 210 mm Aluminium
30280511 210 x 297 mm Aluminium
30280508 297 x 420 mm Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30280595 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 323314
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Tegn på, at overfladen skal desinficeres. Teksten er på hollandsk.
  • Skilt overholder 7010 ISO
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Alternativt varenummer M/M062/NL540/PP-150x50-1
Grad M062
Materiale Polypropylen
Mængde 1 hv.
Monteringstype Overflademontering, Vægmontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Højde (engelsk) 1,97 tommer
Højde (metrisk) 50 mm
Tykkelse 1.55 mm
Bredde (engelsk) 5,91 tommer
Bredde (metrisk) 150 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Form Rektangulær
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Sprog Hollandsk
Dimensioner (L x B) 150 x 50 mm
Vist tekst Oppervlak desinfecteren
Produkttype Personligt hygiejneskilt
Farve Hvid på blå