Få mere at vide
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Dutch
Artikelnummer. 30280511
Dimensioner (L x B):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminium
Lamineret polyester
Polypropylen
Artikelnummer. 30280511
Brand: Brady™ 323325
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in Dutch.
  • Sign compliant to ISO 7010
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternativt varenummer M/M062/NL540/ALU-210x297-1
Grad M062
Materiale Aluminium
Mængde 1 Ea.
Monteringstype Surface Mount, Wall Mount
Til brug med (applikation) Facility Identification, Safety Identification
Højde (engelsk) 11.69 in.
Højde (metrisk) 297 mm
Tykkelse 1 mm
Bredde (engelsk) 8.27 in.
Bredde (metrisk) 210 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +140°C
Form Rectangular
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +284°F
Sprog Dutch
Dimensioner (L x B) 210 x 297 mm
Vist tekst Oppervlak desinfecteren
Produkttype Personal Hygiene Sign
Farve White on Blue