Få mere at vide
Iso Ribavirin (Ribavirin urenhed G), TRC
Artikelnummer. 30401868
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401868 1 mg
30400602 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401868 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8950001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39030-43-8
Molekylær formel C8H12N4O5
Molekylvægt (g/mol) 244.2
Synonym 1-beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-5-carboxamide, Ribavirin Impurity G
IUPAC navn 2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
SMIL NC(=O)c1ncnn1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iso Ribavirin (Ribavirin Impurity G)
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-11-12(7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Formel vægt 244.0808