Få mere at vide
iso-Propyl-d7-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl-d7-amine Hydrochloride |
| CAS | 106658-10-0 |
| Molekylær formel | C3 2H7 H2 N . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-amine, hydrochloride (9 CI), Isopropyl-d7-amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,3 D; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.61 |
| Formel vægt | 102.0941 g/mol |
| Vis mere |