missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
iso-Propyl-d7 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropanol-d7 |
| CAS | 19214-96-1 |
| Molekylær formel | C3 2H7 H O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 67.14 |
| Formel vægt | 67.1015 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?