Få mere at vide
iso-Propyl Alcohol-OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropanol-d |
| CAS | 3979-51-9 |
| Molekylær formel | C3 D H7 O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | iso-Propyl Alcohol-OD, 2-Propanol-d (9 CI), Isopropyl alcohol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), 2-Deuteriooxypropane, 2-Propanol-O-d1, i-Propanol-d, Isopropanol-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4 H,1-2H3/i4D |
| SMIL | [2 H]OC(C)C |
| IUPAC navn | 2-deuteriooxypropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 61.1 |
| Formel vægt | 61.0638 g/mol |
| Vis mere |