Få mere at vide
iso-Propyl Alcohol-d8 (Reagent grade), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanol-d8 |
| CAS | 22739-76-0 |
| Molekylær formel | C3 2H8 O |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]OC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuteriooxypropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 68.14 |
| Formel vægt | 68.1077 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 99% Chemical Purity |