Tekniske data
| Smeltepunkt | -73 °C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 88,8 °C |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Mængde | 2.5 L |
| Dampdensitet | &3.5 |
| Formel vægt | 102,13 g/mol |
| Damptryk | 61 mbar ved 20 °C |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- iso-Propyl acetate
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.