Få mere at vide
Iso-propylacetat, ren, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10366190 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10366190 500 mL Ravgul glasflaske 500ml
10509200 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
10792544 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
12696757 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10366190 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/7640/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 108-21-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer 8877
InChI nøgle JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC navn propan-2-ylacetat
SMIL CC(C)OC(=O)C
Tekniske data
Smeltepunkt -73°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 88.8°C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 500 mL
Dampdensitet &3.5
Formel vægt 102.13g/mol
Damptryk 61mbar at 20°C
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.