Få mere at vide
iso-Propyl-1,1,1,3,3,3-d6-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanamine-1,1,1,3,3,3-D6 Hydrochloride |
| CAS | 126794-59-0 |
| Molekylær formel | C3 D6 H3 N . Cl H |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-amine, hydrochloride (9 CI), Isopropyl-d6-amine hydrochloride, Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6-amine hydrochloride, 2-Aminopropane-1,1,1,3,3,3-d6 hydrochloride, 2-Aminopropane-1,1,1,3,3,3-D6 hydrochloride, 2-Propanamine-1,1,1,3,3,3-D6 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C(N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.6082 |
| Formel vægt | 101.0878 g/mol |
| Vis mere |