Få mere at vide
iso-Propyl-1,1,1,3,3,3-d6-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6-amine |
| CAS | 55432-59-2 |
| Molekylær formel | C3 2H6 H3 N |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-amine (9 CI), Isopropyl-d6-amine, Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6-amine |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 65.147 |
| Formel vægt | 65.111 g/mol |
| Vis mere |