Få mere at vide
Isopropanol, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280935 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30280935 2.5 L
30280933 500 mL
30280934 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30280935 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. T004612500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1980.00 DKK
    1335.84 DKK / 2.5 L
    Spare 644.16 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Identificatori chimici
Molekylvægt (g/mol) 60.1 g/mol
Specifica
Kemisk navn eller materiale Isopropanol
Mængde 2.5 L
CAS 67-63-0
Emballage Glasflaske
Kogepunkt 81 °C
Procent renhed 99.90%
Grad LC-MS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropanol
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Consigli di prudenza
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.