Få mere at vide
Isopropanol, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280933 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30280933 500 mL
30280934 1 L
30280935 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30280933 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. T004610500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00 DKK
    346.27 DKK / 500ml
    Spare 21.73 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Kemiske identifikatorer
Molekylvægt (g/mol) 60.1 g/mol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropanol
Mængde 500 mL
CAS 67-63-0
Emballage Glasflaske
Kogepunkt 81°C
Procent renhed 99.90%
Grad LC-MS
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol