Få mere at vide
Iso Promethazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopromethazine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 320.1114 |
| Procent renhed | >95% |