Få mere at vide
Tocris Bioscience™ iso-PPADS tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001112
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001112 10 mg
18065262 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001112 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0683/10
Non-selective P2X antagonist
P2X-purinoceptor antagonist (pKi = 6.5) with similar activity to PPADS .
2'4'-isomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207572-67-6
Molekylær formel C14H14N3Na4O12PS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale iso-PPADS tetrasodium salt
Mængde 10 mg
Formel vægt 599.3
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 603.328