Få mere at vide
Iso-Pentane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11914421 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
5 L
Emballage:
Aluminum can
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11914421 5 L Aluminum can 5 L
10030290 500 mL Amber glass bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11914421 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/1030/MS21
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 78-78-4 | Molecular Formula: C5H12 | Molecular Weight: 72.15 g/mol
Iso-Pentane, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-78-4
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009338
InChI nøgle QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC navn 2-methylbutane
SMIL CCC(C)C
Tekniske data
Smeltepunkt -160°C
Farve Colorless
Kogepunkt 30°C
Emballage Aluminum can
Mængde 5 L
Dampdensitet 2.48
Formel vægt 72.15g/mol
Damptryk 990mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.