Beskrivelse
C5H12, CAS-nr.-78-78-4, butan, 2-methyl, 1,1-dimethylpropan, dimethylethylmethan, butaner, 1,1,2-trimethylethan, iso-pentan, iso-c5h12, isoamylhydrid, ethyldimethylmethan, isopentan, 3200m, 3200mC, 3200mC, 3200mC, 3200m. Farveløs, 72,15 g/mol, QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N, 2-methylbutan
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iso-Pentane |
| Smeltepunkt | -160 °C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 30 °C |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 2.5 L |
| Dampdensitet | 2.48 |
| Formel vægt | 72,15 g/mol |
| Damptryk | 990 mbar ved 20 °C |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Methylbutane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.