Få mere at vide
Iso-pentan, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10121820 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10121820 500 mL Ravgul glasflaske 500ml
10316100 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10121820 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/1031/08
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
C5H12, CAS-nr.-78-78-4, butan, 2-methyl, 1,1-dimethylpropan, dimethylethylmethan, butaner, 1,1,2-trimethylethan, iso-pentan, iso-c5h12, isoamylhydrid, ethyldimethylmethan, isopentan, 3200m, 3200mC, 3200mC, 3200mC, 3200m. Farveløs, 72,15 g/mol, QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N, 2-methylbutan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-78-4
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009338
InChI nøgle QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC navn 2-methylbutan
SMIL CCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iso-Pentane
Smeltepunkt -160 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 30 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 500 mL
Dampdensitet 2.48
Formel vægt 72,15 g/mol
Damptryk 990 mbar ved 20 °C
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.