missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+/-)-Iso Myosmine, Technical Grade, TRC

Artikelnummer. 30180275
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180275 5 mg
30179967 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180275 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8213505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53844-46-5
Molekylær formel C9H10N2
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Synonym 3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-2-yl)pyridine, (+/-))-Isomyosamine;
SMIL C1(C2=CC=CN=C2)CCC=N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+/-)-Iso Myosmine
Analyt- eller komponentnavne (+/-)-Iso Myosmine
Forsendelsestilstand Dry ice
Industry Type Forensics
Mængde 5 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.