Få mere at vide
Iso Methadone Nitrile, TRC
Artikelnummer. 30393367
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30393367 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30393367 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82130050MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isodidiavalo
CAS 6293-01-2
Molekylær formel C19 H22 N2
Mængde 50 mg
Synonym Benzeneacetonitrile, α-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-α-phenyl- (9CI, ACI), Butyronitrile, 4-(dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenyl- (6CI, 7CI, 8CI), α-[2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-α-phenylbenzeneacetonitrile (ACI), 2,2-Diphenyl-3-methyl-4-(dimethylamino)butanenitrile, 2,2-Diphenyl-3-methyl-4-(dimethylamino)butyronitrile, NSC 9993, Tuso-Blandin, Methadone Hydrochoride Imp. C (EP), (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile, Isodidiavalo, 4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutyronitrile
InChI formel InChI=1S/C19H22N2/c1-16(14-21(2)3)19(15-20,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,16H,14H2,1-3H3
SMIL CC(CN(C)C)C(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 4-(dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 278.39
Formel vægt 278.1783