Få mere at vide
Iso Loratadine, TRC
Artikelnummer. 30003226
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003226 10 mg
30003456 5 mg
30011434 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003226 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82105010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170727-59-0
Molekylær formel C22 H23 Cl N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 382.88
Synonym Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 4-(8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Isoloratadine
IUPAC navn ethyl 4-(8-chlor-6,11-dihydro-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)N1CCC(=CC1)C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iso Loratadine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-9,11,14,20H,2,5-6,10,12-13H2,1H3
Formel vægt 382.1448
Procent renhed >95%