missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Iso Imperatorin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoimperatorin |
| CAS | 482-45-1 |
| Molekylær formel | C16 H14 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]- (8CI,9CI), Isoimperatorin (6CI), 4-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-11-3-4-15(17)20-14(11)9-13-12(16)6-8-18-13/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=CCOc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13)C |
| IUPAC navn | 4-(3-methylbut-2-enoxy)furo[3,2-g]chromen-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.28 |
| Formel vægt | 270.0892 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?