Få mere at vide
iso-hexan, for GC, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16605913
Skift visning
:
200 L
Artikelnummer.
16605913 200 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 16605913 Leverandør Honeywell Burdick & Jackson Leverandørnr. 65824200LRC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale iso-Hexane
Smeltepunkt -154°C
CAS 64742-49-0
Farve Farveløs
Tæthed 0.66 g/cm3 (20°C)
Mængde 200 L
Flammepunkt -26°C
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
MDL nummer MFCD00081849
Kogepunkt 48°C to 65°C (1013 hPa)
IUPAC navn Petroleumsether