Få mere at vide
Iso-FK-506 (iso-Tacrolimus), TRC
Artikelnummer. 30012665
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30012665 10 mg -
30010031 5 mg -
30006148 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012665 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI81625010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134590-88-8
Molekylær formel C44H69NO12
Molekylvægt (g/mol) 804.02
Synonym [3S-[3R*[1R*,2R*,4(1S*,3S*,4S*)],6S*,10R*,12R*,13R*,14R*,16S*,17S*,24aR*]]-6,9, 10,11,12,13,14,15,16,17,22,23,24,24a-tetradecahydro-17-hydroxy-3-[2-hydroxy-4-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-1,3-dimethyl-3-butenyl]-12,14-dimethoxy-8,10,16-trimethyl-6-(2-propenyl)-13,17-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacycloheneicosine-1,5,18,19(4H,21H)-tetrone, Tacrolimus Lactone Isomer
SMIL O[C@H]1[C@H](OC)C[C@H](/C=C([C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O2)CC([C@H](CC=C)/C=C(C)/C[C@H](C)C[C@H](OC)[C@](O3)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)[C@]3(O)C(C(N4CCCC[C@H]4C2=O)=O)=O)=O)\C)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iso-FK-506 (iso-Tacrolimus)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C44H69NO12/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-35(24-34(31)47)29(6)39(48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7/h10,19,21,26,28-33,35-40,46,48,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3/b25-19+,27-21+/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,35-,36+,37-,38-,39+,40+,44+/m0/s1
Procent renhed >95%