missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Iso E Super (Mixture of Isomers) (>80%), TRC

Artikelnummer. 30005653
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005653 100 mg
30004139 50 g
17951965 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI815500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54464-57-2
Molekylær formel C16 H26 O
Molekylvægt (g/mol) 234.38
Synonym 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethan-1-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-yl)ethanone, 1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydronaphthalen-2-yl)ethanone, 1',2',3',4',5',6',7',8'-Octahydro-2',3',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone, 2-Acetyl-2,3,8,8-tetramethyloctalin, 7-Acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnaphthalene, Amberonne, Ambralux, Ambrotone, Iso Ambois Super, Iso-E Super, Isocyclemone, Isocyclemone E, OTNE, Orbitone, Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-, Iso E Super
IUPAC navn 1-(2,3,8,8-tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydronaphthalen-2-yl)ethanone
SMIL CC1CC2=C(CC1(C)C(=O)C)C(C)(C)CCC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Iso E Super
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H26O/c1-11-9-13-7-6-8-15(3,4)14(13)10-16(11,5)12(2)17/h11H,6-10H2,1-5H3
Formel vægt 234.1984
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.