Få mere at vide
Iso Desloratadin, TRC
Artikelnummer. 30012320
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012320 25 mg
17941655 50 mg
17951315 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI81499525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 183198-49-4
Molekylær formel C19 H19 Cl N2
Molekylvægt (g/mol) 310.82
Synonym 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. B (EP)
IUPAC navn 8-chloro-11-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin
SMIL Clc1ccc2C(C3=CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iso Desloratadine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-7,9,12,18,21H,3-4,8,10-11H2
Formel vægt 310.1237
Procent renhed >95%