Få mere at vide
Iso-cytosin, TRC
Artikelnummer. 30389016
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30389016 5 g
1 options
Artikelnummer. 30389016 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8125005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isocytosine
CAS 108-53-2
Molekylær formel C4 H5 N3 O
Mængde 5 g
Synonym Isocytosine
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O/c5-4-6-2-1-3(8)7-4/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMIL NC1=NC=CC(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-1H-pyrimidin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 111.1
Formel vægt 111.0433