Få mere at vide
Iso Cyclosporin A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isocyclosporin A |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52-50(63-18)56(78)66-43(26-2)58(80)68(19)33-48(74)69(20)44(29-34(3)4)55(77)67-49(38(11)12)61(83)70(21)45(30-35(5)6)54(76)64-41(16)53(75)65-42(17)57(79)71(22)46(31-36(7)8)59(81)72(23)47(32-37(9)10)60(82)73(24)51(39(13)14)62(84)85-52/h25,27,34-47,49-52,63H,26,28-33H2,1-24H3,(H,64,76)(H,65,75)(H,66,78)(H,67,77)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1 |
| Formel vægt | 1201.8414 |
| Procent renhed | >95% |