Få mere at vide
iso-Chloridazon, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | iso-Chloridazon |
| CAS | 1698-61-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | iso-Chloridazon |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H8 Cl N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 4-Amino-5-chloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone, 1-Phenyl-4-chloro-5-amino-6-pyridazinone, 4-Amino-5-chloro-2-phenyl-3(2H)pyridazinone, 5-Amino-4-chloro-1-phenylpyridazin-6(1H)-one, Isophenazone, Isopyrazon |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClN3O/c11-8-6-13-14(10(15)9(8)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,12H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NC1=C(Cl)C=NN(C1=O)c2ccccc2 |
| Vis mere |