Få mere at vide
iso-Chloridazon, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317581
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30317581 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 30317581 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC11321000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale iso-Chloridazon
CAS 1698-61-9
Analyt- eller komponentnavne iso-Chloridazon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H8 Cl N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Amino-5-chloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone, 1-Phenyl-4-chloro-5-amino-6-pyridazinone, 4-Amino-5-chloro-2-phenyl-3(2H)pyridazinone, 5-Amino-4-chloro-1-phenylpyridazin-6(1H)-one, Isophenazone, Isopyrazon
InChI formel InChI=1S/C10H8ClN3O/c11-8-6-13-14(10(15)9(8)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,12H2
Løsningstype Neat
SMIL NC1=C(Cl)C=NN(C1=O)c2ccccc2
IUPAC navn 4-amino-5-chloro-2-phenylpyridazin-3-one
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 221.643
Mængde 10 mg
Formel vægt 221.0356 g/mol