Learn More
Iso Cephalomannin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Iso Cephalomannine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C45H53NO14/c1-9-23(2)40(53)59-38-36-43(8,30(49)20-31-44(36,22-56-31)60-26(5)48)37(51)35(57-25(4)47)32-24(3)29(21-45(38,55)42(32,6)7)58-41(54)34(50)33(27-16-12-10-13-17-27)46-39(52)28-18-14-11-15-19-28/h9-19,29-31,33-36,38,49-50,55H,20-22H2,1-8H3,(H,46,52)/b23-9+/t29-,30-,31+,33-,34+,35+,36-,38-,43+,44-,45+/m0/s1 |
| Formel vægt | 831.3466 |