Tekniske data
| Smeltepunkt | -99 °C |
| Farve | Farveløs |
| pH | 5 |
| Kogepunkt | 116 °C |
| Emballage | Metal dåse |
| Mængde | 5 L |
| Dampdensitet | 4 |
| Formel vægt | 116,16 g/mol |
| Damptryk | 15 mmHg ved 20 °C |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Isobutyl acetate
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P370+P378-Ved brand: Anvend tørt sand, pulver eller alkoholbestandigt skum til brandslukning.