Få mere at vide
Iso-Amyl Acetate, Extra Pure, SLR, mix of 2- & 3-methylbutyl acetate, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10776471 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10776471 500 mL 500ml
10375500 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776471 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/6880/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Chemical Identifiers
CAS 123-92-2
Molekylær formel C7H14O2
MDL nummer 8946
Specifications
Smeltepunkt -78°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 142°C
Emballage Ravglasflaske
Mængde 500 mL
Dampdensitet 4.49
Formel vægt 130.19g/mol
Damptryk 4mmHg at 20°C
Fysisk form Væske